Merck
47869
Supelco
Cianocobalamina (B12)
analytical standard
Sinónimos:
Vitamina B12, α-(5,6-Dimetilbencimidazolil)cianocobamida, CN-Cbl, Cianocob(III)alamina, Cianocobalamina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C63H88CoN14O14P
Número de CAS:
Peso molecular:
1355.37
Beilstein/REAXYS Number:
4122889
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
analytical standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (decomposes before melting)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
General description
La cianocobalamina (B12) es una vitamina hidrosoluble que pertenece a la clase B12 de vitaminas, comúnmente llamada cobalamina.(1) Se encuentra principalmente en productos de origen animal como los productos lácteos, la carne y también los huevos.[1] Puede encontrar aplicaciones en la preparación de suplementos multivitamínicos y alimentos enriquecidos.[2] Actúa como una coenzima para convertir la L-metilmalonil CoA en succinil CoA, que es catalizada por una isomerasa.[2]
Application
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
La cianocobalamina (B12) puede utilizarse como patrón de referencia analítico para la determinación del analito en formulaciones farmacéuticas y productos alimenticios mediante diversas técnicas cromatográficas.[3][4][5][6][7][8]
Recommended products
Encuentre un Material de Referencia digital para este producto en nuestra plataforma virtual ChemisTwin® para NMR. Puede utilizar este equivalente digital en ChemisTwin® para confirmar la identidad de su muestra y cuantificar los compuestos (con patrón digital externo). Puede verse un espectro de RMN de esta sustancia y puede realizarse una comparación telemática con su muestra con unos pocos clics de ratón. Más información aquí y comience su prueba gratuita.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shreemathy V and Dandekar PS
Nutrition and Biochemistry for Nurses, (2) (2015)
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 20(3), 2178-2179 (2014)
Determination of cyanocobalamin by isotope dilution LC-MS/MS
D-Ulivo L, et al.
Analytica Chimica Acta (2017)
A rapid determination of the relative purity of vitamin B12 (Cyanocobalamin) in pharmaceutical products
Bruening CF, et al.
Journal of the American Pharmaceutical Association, 47(1), 15-20 (1958)
O Heudi et al.
Journal of chromatography. A, 1101(1-2), 63-68 (2005-10-12)
A new, faster and simple method to quantify Vitamin B12, both in foods and in premixes, by reversed-phase liquid chromatography with UV detection has been developed. Vitamin B12 was extracted from food products with 50 mM sodium acetate buffer pH