Saltar al contenido
C0884
Coenzyme B12
≥97.0%
Sinónimos:
5′-Deoxyadenosylcobalamine, Adenosyl cobalamine, Cobamamide, DMBC coenzyme
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H100CoN18O17P
Número CAS:
Peso molecular:
1579.58
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-627-6
Beilstein/REAXYS Number:
4122932
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder and chunks
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to very dark red, very dark red-brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2N([Co+]C[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C1=C(C)C6=NC(=CC7=NC(=C(C)C8=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C8CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C7CCC(N)=O)C(C)(C)C6CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]9[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9CO)n%10cnc%11cc(C)c(C)cc%10%11
InChI
1S/C62H90N13O14P.C10H12N5O3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13);/q;;+2/p-2/t31?,34?,35?,36?,37?,41-,52-,53-,56?,57+,59?,60?,61?,62?;4-,6-,7-,10+;/m11./s1
InChI key
ZIHHMGTYZOSFRC-PMDPKNCCSA-L
General description
Vitamin B12 cobalamin refers to a group of chemically-related cobalt containing molecules. The physiologically active forms of vitamin B12 include methylcobalamin and adenosylcobalamin, whereas hydroxocobalamin (vitamin B12a, OHCbl) and cyanocobalamin (CNCbl) are storage and delivery forms.
Application
Coenzyme B12 has been used as a supplement for culturing plasmid variants in in vivo assay of yvrC-lacZ fusions.
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 cobalamin is involved in DNA synthesis and fatty acid synthesis. It also plays a vital role as a coenzyme in the conversion of mitochondrial methylmalonyl co-enzyme A to succinyl co-enzyme A.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)