27352
Tapón de goma Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black Viton®
black Viton®
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
260 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diám. × grosor
13 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)