Documentos clave
F9665
Sigma-Aldrich
Suero fetal bovino
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS HI, Suero HI, Sueros HI, FBS, FCS, Suero, sueros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
origen biológico
bovine fetus
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Línea del producto
FBS Classic
composición
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origen
non-USA origin
disponibilidad
not available in USA
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
El FBS se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de cultivo celular. El FBS proporciona muchos factores no definidos de promoción del crecimiento y de mejora de la supervivencia de las células en cultivo.
Nota de preparación
Preparado mediante calentamiento a 56°C durante 30 minutos. El calentamiento del suero a 56°C durante 30 minutos se utiliza para inactivar el sistema del complemento para inmunoanálisis. La inactivación por calor también inactiva otros inhibidores indeterminados del crecimiento celular en cultivo.
Nota de análisis
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Información legal
No disponible en EE.UU.ni en Canadá. Compruebe con su proveedor local la disponibilidad y las restricciones a la importación en su país.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Karoline Pill et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 156-156 (2018-11-10)
A promising approach to overcome hypoxic conditions in tissue engineered constructs is to use the potential of endothelial cells (EC) to form networks in vitro when co-cultured with a supporting cell type in a 3D environment. Adipose tissue-derived stromal cells
Jing Lin et al.
Nature communications, 10(1), 3544-3544 (2019-08-09)
Simultaneous measurement of proteins and mRNA in single cells enables quantitative understanding and modeling of cellular functions. Here, we present an automated microfluidic system for multi-parameter and ultra-sensitive protein/mRNA measurements in single cells. Our technology improves the sensitivity of digital
Amina Kamar et al.
Frontiers in genetics, 8, 217-217 (2018-01-13)
Despite an obvious role for consanguinity in congenital heart disease (CHD), most studies fail to document a monogenic model of inheritance except for few cases. We hereby describe a first-degree cousins consanguineous Lebanese family with 7 conceived children: 2 died
Athar Khalil et al.
Frontiers in oncology, 8, 482-482 (2018-11-15)
T-box (TBX) transcription factors are evolutionary conserved genes and master transcriptional regulators. In mammals, TBX2 subfamily (TBX2, TBX3, TBX4, and TBX5) genes are expressed in the developing lung bud and tracheae. Our group previously showed that the expression of TBX2
Xiaolu Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 4732-4732 (2019-10-20)
Current multiplexing strategies for massively parallel sequencing of genomic DNA mainly rely on library indexing in the final steps of library preparation. This procedure is costly and time-consuming, because a library must be generated separately for each sample. Furthermore, library
Artículos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.