Documentos
10357
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 500 g
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
23151817
form
beads (small)
Quality Level
packaging
pkg of 500 g
availability
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
surface area
~300 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
density
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
General description
Amberlite XAD-2, un copolímero hidrófobo de la resina estireno-divinilbenceno, requiere un proceso de purificación más prolongado y se utiliza como absorbente. La resina Amberlite XAD-2 dependiente de la aromaticidad y del tamaño de los grupos hidrófobos absorbe compuestos orgánicos mediante interacciones físicas de baja energía.
Resina macrorreticular no iónica que adsorbe y libera especies iónicas a través de interacciones hidrófobas y polares; se utiliza normalmente en condiciones isocráticas.
Especificaciones:
Application
Amberlite XAD®-2 se utilizó:
  • como adsorbente en la extracción de compuestos organoclorados utilizando la técnica de extracción Soxhlat
  • como adsorbente en la extracción de muestras de miel utilizando cromatografía en columna para análisis HPLC
  • en cromatografía de adsorción
Resina adsorbente poliaromática para compuestos hidrófobos de hasta 20 000 de peso molecular: fenoles, retirada de compuestos orgánicos, tensioactivos, compuestos aromáticos, recuperación de antibióticos. Puede utilizarse como soporte para remoción de catalizadores o metales. Para versiones limpias de la US EPA (Agencia norteamericana de protección medioambiental) véase Supelpak-2 y Supelpak-2B.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
Tim J Causon et al.
Journal of chromatography. A, 1217(21), 3519-3524 (2010-04-21)
Alternative approaches to conventional acetonitrile gradient methods for reversed-phase liquid chromatographic analysis of intact proteins have been investigated using commercial poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic columns (Dionex ProSwift RP-2H and RP-4H). Alternative solvents to acetonitrile (2-propanol and methanol) coupled with elevated temperatures demonstrated
Feng Xiao et al.
Journal of colloid and interface science, 368(1), 505-511 (2011-12-14)
Amberlite XAD resins have been employed to a great extent as the sorbent for removing or concentrating organic compounds from different matrices. We present for the first time a systematic study on the sorption of perfluorochemical (PFC) surfactants, an emerging
Contenido relacionado
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.