SU853005
Amberlite™ XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 5 kg
About This Item
Productos recomendados
product name
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 5 kg
form
solid
packaging
pkg of 5 kg
availability
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
technique(s)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~300 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
density
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorías relacionadas
General description
Especificaciones:
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.