20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Sinónimos:
XAD®-2
About This Item
Productos recomendados
Agency
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
Nivel de calidad
descripción
purified XAD-2
Formulario
beads (small)
envase
jar of 100 g
Parámetros
200 °C max. temp.
técnicas
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
superficie
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
20-60 mesh
tamaño de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
aplicaciones
environmental
técnica de separación
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La cromatografía de líquidos a baja presión (LPLC) funciona a bajas presiones, utilizando una bomba para impulsar la fase móvil hacia la columna.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.