Saltar a
XAD16
Amberlite XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Sinónimos:
XAD16N
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$210.000
1 kg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$384.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
$210.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Amberlite XAD16, 20-60 mesh
form
beads
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
800 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
SMILES string
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
InChI key
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Resinas no iónicas macrorreticulares que adsorben y liberan especies iónicas a través de interacciones hidrófobas y polares. Normalmente se usan en condiciones isocráticas.
Application
Compuestos hidrófobos de hasta 40.000 MW; antibióticos; fabricación farmacéutica; tensoactivos; amargantes; separación de grandes moléculas orgánicas (especialmente proteínas). Más eficaz que el XAD2.
Other Notes
Resina hidrofóbica poliaromática
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
XAD4XAD7SU853005
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
pore size
~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
acrylic
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
form
beads
form
beads
form
beads
form
solid
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf