Permítanos ayudarleNombre del producto
Amberlite™ XAD4, 20-60 mesh
form
beads
Quality Segment
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
750 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
density
1.02 g/mL (true wet)(lit.), 1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Resinas no iónicas macrorreticulares que adsorben y liberan especies iónicas a través de interacciones hidrófobas y polares. Normalmente se usan en condiciones isocráticas.
Application
Compuestos pequeños hidrófobos; tensoactivos; fabricación farmacéutica; fenol, compuestos orgánicos clorados, eliminación y recuperación de plaguicidas; eliminación orgánica de agua para el consumo.
Other Notes
Resina hidrofóbica poliaromática
Two mesh sizes are available:
Mesh 20-60 are Cat. No. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
Mesh 20-60 are Cat. No. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite™ XAD4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?