Documentos clave
Z360376
Autoclave pans
capacity 1.8 L
Sinónimos:
sterilizing pan, sterilizing tray
Seleccione un Tamaño
1 EA
$53.770
$53.770
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$53.770
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
$53.770
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Materiales
polypropylene container
fabricante / nombre comercial
Nalgene®
L × An × Al
260 mm × 159 mm × 64 mm
capacidad
1.8 L
1.8 qt (2 L)
Descripción general
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)