Z503797
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene container
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
Categorías relacionadas
Descripción general
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)