Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
Sinónimos:
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
polypropylene container
fabricante / nombre comercial
Nalgene®
L × An × Al
260 mm × 159 mm × 105 mm
capacidad
2.8 L
Descripción general
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)