Merck
XNAT
Sigma-Aldrich
Kit para PCR de tejidos REDExtract-N-Amp
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
Sinónimos:
Tissue direct PCR kit, Tissue direct PCR kit with loading dye
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41106303
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for 10 reactions
10 reactions sufficient for 10 amplifications
10 reactions sufficient for 10 extractions
sufficient for 100 reactions
100 reactions sufficient for 100 amplifications
100 reactions sufficient for 100 extractions
sufficient for 1000 reactions
1000 reactions sufficient for 1000 amplifications
1000 reactions sufficient for 1000 extractions
Quality Level
feature
dNTPs included
hotstart
technique(s)
PCR: suitable
color
red
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Los kits para PCR de tejido REDExtract-N-Amp contienen todos los reactivos necesarios para la extracción y la amplificación rápidas del ADN genómico procedente de colas de ratón y otros tejidos animales, hisopos bucales, pelos y saliva. No es necesaria la alteración mecánica, la extracción orgánica, la purificación en columnas ni la precipitación del ADN. El kit incluye una mezcla ReadyMix para PCR, especialmente formulada para la amplificación mediante PCR directa desde el extracto. En esta formulación se utiliza un arranque en caliente mediado por anticuerpos para la amplificación específica. El kit para PCR de tejido REDExtract-N-Amp contiene un colorante de rastreo que permite la cómoda carga directa de reacciones de PCR en geles de agarosa para análisis.
Application
El kit para PCR en tejido REDExtract-N-Amp se ha utilizado para la extracción de ADN y en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Features and Benefits
  • Perfecto para el aislamiento rápido del ADN genómico para genotipado
  • Extracción en una sola etapa del ADN genómico para PCR en 15 minutos
  • ReadyMix para PCR, formulada en especial para la amplificación directa desde el extracto
  • Anticuerpo de inicio en caliente para amplificación mediante PCR de gran especificidad del ADN genómico
  • Extracto estable a 4oC durante un mínimo de 6 meses.
  • La REDExtract-N-Amp contiene un colorante de rastreo que permite la cómoda carga directa de reacciones PCR en geles de agarosa para análisis
Components
El kit contiene la disolución de preparación del tejido, la disolución de extracción y la mezcla de reacción para PCR REDExtract-N-Amp.
Other Notes
Los kits para PCR de tejido REDExtract-N-Amp proporcionan todos los reactivos necesarios para la extracción rápida del ADN de una amplia variedad de células y tejidos, y para la amplificación de los fragmentos de interés mediante PCR. Un nuevo método de extracción elimina la necesidad de digestiones enzimáticas largas o de homogeneización. El kit incluye también una mezcla de reacción para PCR de inicio en caliente especialmente formulada para la amplificación directamente desde el extracto. La mezcla REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix contiene un colorante inerte que actúa como colorante de rastreo y permite la cómoda carga de reacciones PCR en geles de agarosa para análisis.
Si desea más información, consulte www.sigma-aldrich.com/ Extract-N-Amp.
Principle
El kit viene con protocolos validados para extraer y amplificar el ADN genómico de colas de ratón, pelo, tejido animal, saliva e hisopos bucales. En el procedimiento típico, el ADN genómico se extrae de una muestra que ha sido incubada en la disolución de preparación del tejido y la disolución de extracción durante 10 minutos a temperatura ambiente. La muestra se calienta a 95 °C durante 3 minutos y luego se mezcla con una tercera disolución para neutralizar las sustancias inhibidoras antes de la PCR. Una parte del extracto de ADN se añade luego a una reacción de PCR que contiene los cebadores y la mezcla para PCR REDExtract-N-Amp, incluidas en el kit.
Legal Information
La adquisición de este producto incluye inmunidad contra pleitos por patentes especificada en el prospecto del producto, para utilizar sólo la cantidad adquirida y sólo para la investigación propia del comprador. No se asigna expresamente ningún otro derecho de patente (tales como los derechos de patente del proceso de 5′ nucleasa), por implicación o por estoppel. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
Anticuerpo autorizado para investigación in vitro bajo las patentes estadounidenses 5,338,671 y 5,587,287, y las correspondientes patentes de otros países.
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 y las reivindicaciones fuera de los EE.UU. Correspondientes a la patente estadounidense caducada nº 5,079,352. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patentes de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sarah Faubel et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 322(1), 8-15 (2007-04-03)
We have demonstrated that caspase-1-deficient (caspase-1(-/-)) mice are functionally and histologically protected against cisplatin-induced acute renal failure (ARF). Caspase-1 exerts proinflammatory effects via the cytokines interleukin (IL)-1beta, IL-18, IL-6, and neutrophil recruitment. We sought to determine the role of the
Auditory neuroanatomy: a sound foundation for sound processing.
Miguel A Merchán et al.
Frontiers in neuroanatomy, 6, 48-48 (2012-12-12)
Feng Gao et al.
Molecular phylogenetics and evolution, 75, 219-226 (2014-02-18)
Cyclidiids and thigmotrichids are two diverse groups of scuticociliates, a diverse clade of ciliates that is often difficult to investigate due to the small size and conserved morphology among its members. Compared to other groups (e.g. hypotrichs and oligotrichs), the
Pascual Torres et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(1), 269-281 (2019-11-23)
Docosahexaenoic acid (DHA) is an essential fatty acid modulating key nervous system functions, including neuroinflammation, and regulation of pre- and postsynaptic membrane formation. DHA concentration decreases in the lumbar spinal cord (LSC) of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients and murine
Ashley P Good et al.
PloS one, 9(1), e86494-e86494 (2014-01-28)
The gut microflora of the honey bee, Apis mellifera, is receiving increasing attention as a potential determinant of the bees' health and their efficacy as pollinators. Studies have focused primarily on the microbial taxa that appear numerically dominant in the
Artículos
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolos
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.