Merck
2GFHSGKB
Roche
Mezcla de genotipado KAPA2G Fast de inicio en caliente
with dye
Sinónimos:
PCR, genotipado
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Quality Level
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
packaging
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5620)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5621)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
genotyping: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Los kits para genotipado de ratón KAPA2G Fast HotStart® contienen KAPA Express Extract, un sistema nuevo de tampón y proteasa termoestable que permite la extracción del ADN listo para PCR del tejido de ratón en tan sólo 15 minutos, y la mezcla para genotipado KAPA2G Fast con colorante, que contiene una ADN polimerasa biotecnológica obtenida mediante evolución directa para gran procesividad y velocidad extrema. La combinación de KAPA Express Extract y mezcla para genotipado KAPA2G Fast permite la extracción y la amplificación fiables de fragmentos de ADN de tejido de ratón en tan sólo 1 hora, en comparación con el ≥1 día observado con los protocolos convencionales. La mezcla para genopitado KAPA2G Fast (2X) es una mezcla maestra lista para usar que contiene todos los componentes para la PCR rápida con estabilizadores y dos colorantes inertes, excepto cebadores y plantillas.
Application
La mezcla para genotipado KAPA2G Fast HotStart® se ha utilizado en:
  • Extracción de ADN genómico y en la preparación de mezclas maestras para PCR
  • Extracción y amplificación del tejido de la cola, la oreja o el dedo del pie de ratón.
  • Extracción y amplificación del ADN de otros tejidos animales
Biochem/physiol Actions
Los fragmentos de ADN generados con la mezcla de genotipado KAPA2G Fast tienen una cola de 3′-dA y clonarse en vectores de clonación TA, o utilizarse para análisis o aplicaciones habituales posteriores, como la digestión con enzimas de restricción, la clonación y la secuenciación. Igual que la Taq natural, la KAPA2G Fast tiene actividades 5′→3′ polimerasa′ y 5′→3′ exonucleasa, pero no actividad 3′→5′ exonucleasa (corrección de errores). La fidelidad de la KAPA2G Fast es similar a la de la Taq natural; tiene una tasa de error de aproximadamente 1 error por cada 1,7 x 105 nucleótidos incorporados. A diferencia de los protocolos existentes que se basan en la digestión con proteinasa K, las extracciones en las que se utiliza KAPA Express Extract se realizan cómodamente en un solo tubo, sin necesidad de productos químicos peligrosos ni varios pasos de lavado.
Features and Benefits
Mayor rendimiento, tiempo de respuesta y fiabilidad:
  • ADN listo para PCR generado en tan sólo 15 minutos
  • Mínima manipulación, lo que reduce el riesgo de pérdida o contaminación de la muestra
  • Plantilla suficiente para múltiples ensayos; fácil escalado para manipular muestras en un formato de 96
  • Amplificación rápida y fiable de fragmentos de ADN a través de una amplia variedad de contenidos de GC y longitudes de amplicón
Supera los métodos de extracción en crudo y los kits comerciales:
  • Tiempos de respuesta mayores
  • Mayor especificidad
  • Menor coste
Notas rápidas:
  • Extracto de ADN listo para PCR del tejido de la cola, la oreja o el dedo del pie de ratón en 15 minutos
  • Diluya 10 veces el extracto de ADN antes de la PCR en Tris-HCl 10 mM (pH 8,0 - 8,5) y utilice 1 μl del ADN por cada 25 μl de reacción.
  • Los extractos son estables a -20°C durante >6 meses.
  • La mezcla de genotipado KAPA2G Fast (inicio en caliente) contiene la ADN polimerasa KAPA2G Fast genotecnológica para PCR rápida, junto con tampón, MgCl2 (1,5 mM a 1X) y los dNTP (0,2 mM cada uno X1).
  • En la mezcla de genotipado KAPA2G Fast se incluye un colorante de carga para electroforesis, que permite la cómoda carga directa de los productos de la PCR en geles de agarosa para análisis.
  • Utilice un tiempo de hibridación de 15 segundos, con un tiempo de extensión de 15 segundos para amplicones <1 kb, o extensión de 15-30 segundos/kb para amplicones más largos.
Packaging
  • Patrón KAPA2G Fast 2X o mezcla de genotipado HotStart con colorante
En hielo seco. En algunos casos, sin embargo, las condiciones de envío pueden variar en ciertas regiones.
Quality
Todos los componentes de los kits genotipado de ratón KAPA2G Fast de inicio en caliente están sometidos a estrictas pruebas de control de calidad, carecen de actividades exonucleasa y endonucleasa contaminantes y cumplen estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación del ADN.
Preparation Note
Asegurarse siempre de que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de su uso. Los reactivos pueden conservarse a 4°C durante poco tiempo (hasta 1 mes). Para un almacenamiento prolongado, retornar a -20°C. Siempre que todos los componentes se hayan manipulado con cuidado y no se hayan contaminado, no cabe esperar que el kit se altere si se deja (accidentalmente) a temperatura ambiente un breve espacio de tiempo (hasta 3 días).
Other Notes
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Loss of TLR4 in mouse Muller cells inhibits both MyD88-dependent and?independent signaling.
Liu L and Jena J S
PLoS ONE, 12(12), e0190253-e0190253 (2017)
Neuronal glutamate transporters control dopaminergic signaling and compulsive behaviors.
Bellini S, et al.
The Journal of Neuroscience, 38(4), 937-961 (2018)
Matteo Rossi Sebastiano et al.
Science advances, 6(44) (2020-11-01)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by marked fibrosis and low immunogenicity, features that are linked to treatment resistance and poor clinical outcomes. Therefore, understanding how PDAC regulates the desmoplastic and immune stromal components is of great clinical importance. We
Yves Laumonnier et al.
Current protocols in immunology, 130(1), e100-e100 (2020-07-28)
The anaphylatoxins (AT) C3a and C5a are effector molecules of C3 and C5 exerting multiple biologic functions through binding and activation of their cognate G protein-coupled receptors. C3a interacts with the C3a receptor (C3aR), whereas C5a and its primary degradation
Maria Saliakoura et al.
Oncogene, 39(14), 2948-2960 (2020-02-09)
Enhanced prostaglandin production promotes the development and progression of cancer. Prostaglandins are generated from arachidonic acid (AA) by the action of cyclooxygenase (COX) isoenzymes. However, how cancer cells are able to maintain an elevated supply of AA for prostaglandin production
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.