U6883
cis-Urocanic acid
≥98% (HPLC), solid (fluffy)
Sinónimos:
cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid, cis-UCA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
cis-Urocanic acid, ≥98% (HPLC), solid (fluffy)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid (fluffy)
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-
Clave InChI
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Aplicación
- to study its protective effects on autoimmune encephalomyelitis
- in sample preparation to study the distribution of skin chemical components by line illumination Raman microscopy technique in Line-focus illumination mode
- as a standard to study the levels of cis-UCA and to check its effect on immune response in multiple sclerosis patients
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.