Merck
77951
Imidazolepropionic acid
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1H-Imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-5-propanoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)propionic acid, 3-(Imidazol-4(5)-yl)propionic acid, Deamino-histidine, Dihydrourocanic acid, NSC 66737
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
214-045-0
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=CN=CN1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZCKYOWGFRHAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imidazolepropionic acid is a product of histidine metabolism, which may involve oxidation or transamination
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)