H8000
L-Histidina
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Sinónimos:
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiónico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Histidina, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
0.5 M HCl: 50 mg/mL
aplicaciones
cell analysis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.