Merck
S006
Ketanserin (+)-tartrate salt
≥97%, 5-HT2 serotonin receptor antagonist, solid
Sinónimos:
3-(2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (+)-tartrate salt, R 41468 (+)-tartrate salt
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22FN3O3 · C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
545.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
281-062-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ketanserin (+)-tartrate salt, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
Application
Ketanserin (+)-tartrate salt has been used:
  • as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
  • for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
  • to study the behavioural changes of incision pain rats
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist. Ketanserin significantly reduces nicotine self-administration in rats, supporting an unexpected involvement of serotonin in nicotine addiction.
Ketanserin stimulates collagen synthesis and is involved in wound healing.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)