Merck
648317
Clorhidrato de Trizma®
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
RTECS - TY2900000
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
absorption
≤0.05 at 260 nm, ≤0.05 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used biological buffer (absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Other Notes
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. En el caso de los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por cada °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10. Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
648317-1KG07790788052096
648317-100GM07790788052089