T0376
Thymine
≥99%
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Tymp(72962)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?