U1128
Uracil
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)