Saltar a
A8626
Adenina
≥99%, synthetic, powder
Sinónimos:
6-Aminopurina, Vitamina B4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$52.400
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$60.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$118.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$311.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.230.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5
Número CAS:
Peso molecular:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-796-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5777
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
room temp
$52.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Adenina, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
General description
La adenina es una nucleobase de purina. Forma parte del ADN y del ARN. La adenina es también un componente de cofactores (NAD, FAD) y moléculas de señalización (AMPc).
Application
La adenina es una base de purina con una amplia variedad de papeles químicos y bioquímicos in vivo e in vitro. Es una molécula reguladora y un componente del ADN, el ARN, cofactores (NAD, FAD) y moléculas transmisoras de señales (AMPc). La adenina con la ribosa forma la adenosina, que a su vez forma el AMP, el ADP o el ATP, dependiendo del grado de fosforilación. El ATP interviene en la transferencia de energía durante el metabolismo celular.
Biochem/physiol Actions
La adenina es esencial para muchos procesos bioquímicos in vivo e in vitro . La adenina se convierte en la adenosina cuando se une a la ribosa. Al fosforilarse, forma el AMP, el ADP y el ATP. El ATP es la moneda energética de la célula y se requiere durante el metabolismo celular. La adenina se metaboliza a 2,8-dihidroxiadenina, que al acumularse en los túbulos proximales induce una nefropatía crónica (CKD) con anemia intensa en ratas. Los derivados de la adenina desencadenan una funcionalidad antivírica contra los virus de ADN de doble cadena y se explotan para generar armazones antivíricos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5665A2786A0230000
Adenina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230000
Adenina
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenina
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)