SML2330
Ceapin-A7
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ceapin-7, N-(1-{[2,4-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-pyrazol-4-yl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to pink
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)C(F)(F)F)C[n]2ncc(c2)NC(=O)c3n[o]c(c3)c4[o]ccc4
InChI
1S/C20H12F6N4O3/c21-19(22,23)12-4-3-11(14(6-12)20(24,25)26)9-30-10-13(8-27-30)28-18(31)15-7-17(33-29-15)16-2-1-5-32-16/h1-8,10H,9H2,(H,28,31)
Clave InChI
UJTDYOXTXGBHEG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)