Saltar al contenido
S5567
SP600125
≥98% (HPLC), powder or solid, JNK inhibitor
Sinónimos:
1,9-Pyrazoloanthrone, Anthrapyrazolone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
220.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-955-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SP600125, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
yellow
solubility
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
C2C12 myoblasts were treated with SP600125 to test the stimulation of myogenesis.11 It was used to treat HepG2 cells to test the effects on oxysterol-induced necrosis.12
Biochem/physiol Actions
A novel and selective inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK)
SP600125 is an anthrapyrazolone inhibitor of JNK that competes with ATP to inhibit the phosphorylation of c-Jun. It prevents the activation of inflammatory genes such as COX-2, IL-2 IFN-γ and TNF-α.8,9 It prevents the activation of JNK after brain ischemia and may be effective in treatment of ischemic stroke.10
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SP600125
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)