A8456
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
AEBSF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
183-191 °C
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a protease inhibitor in plasma samples to prevent acylated ghrelin (AG) degradation
- as a snake venom serine proteinase (SVSP) inhibitor in SVSP inhibition or AEBSF assay to test the involvement of SVSPs on the fibrinogen-clotting activity
- as a component in NP-40 lysis buffer to resuspend cell pellets for preparing cell lysates
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.