Merck
SML1073
BIX
≥98% (HPLC), molecular chaperone GRP78 inducer, powder
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl ester thiocyanic acid, BiP protein Inducer X
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
209.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
BIX, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CSC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
InChI key
SVFLBLCWKKQKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
BIX has been used in cell viability assay.
Biochem/physiol Actions
BIX (BiP protein inducer X) induces the expression of the endoplasmic reticulum chaperone protein GRP78 (glucose regulated protein 78, BiP) leading to an attenuation of the unfolded protein response. BIX protects neuronal cells and retinal cells from ER-stress induced cell death.
BIX is an inducer of molecular chaperone GRP78 (BIP, Glucose regulated protein 78).
Other Notes
air sensitive
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)