Merck
SML0309
Fenilbutirato de sodio
≥98% (HPLC), histone deacetylase inhibitor, powder
Sinónimos:
4-Fenilbutirato de sodio, 4-PBA, 4-fenilbutirato, Buphenyl, TriButirato, Ácido 4-fenilbutírico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
186.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fenilbutirato de sodio, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
General description
El fenilbutirato de sodio estimula la excreción urinaria de nitrógeno. Es un profármaco, que experimenta β-oxidación a fenilacetato. El fenilbutirato de sodio se utiliza para tratar el trastorno del ciclo de la urea. Podría estar asociado con disfunción menstrual, amenorrea y mucositis dolorosa del esófago y el estómago.
Application
El fenilbutirato de sodio se ha utilizado como inhibidor del estrés del retículo endoplásmico (ER) para estudiar el papel del estrés de ER en la expresión de la betatrofina.
Biochem/physiol Actions
El fenilbutirato de sodio es un inhibidor de las histona deacetilasas.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación sobre Regulación génica Pulse aquí para descubrir más productos sobre Regulación génica destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenilbutirato de sodio
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)