Merck
SML0435
AF-DX 116
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
11-[[2-[(Diethylamino)methyl]-1-piperidinyl]acetyl]-5,1 1-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, Otenzepad
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H31N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
421.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C24H31N5O2/c1-3-27(4-2)16-18-10-7-8-15-28(18)17-22(30)29-21-13-6-5-11-19(21)24(31)26-20-12-9-14-25-23(20)29/h5-6,9,11-14,18H,3-4,7-8,10,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)
InChI key
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Application
AF-DX 116 has been used as an M2 muscarinic acetylcholine receptor (M2AChR) selective antagonist to study the influence of M2AChR in the regulation of both basal and carbachol-stimulated long-term potentiation at the dentate gyrus (DG-LTP) and pro-nerve growth factor (proNGF) secretion in hippocampal cells of young diabetic rats.
Biochem/physiol Actions
AF-DX 116 is a selective M2 muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
AF-DX 116 raises blood pressure and heart rate in a rat model of hypotension induced by repeated cold stress. Thus, it may be used as a therapeutic for hypotension related to vagotonia type autonomic dysfunction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AF-DX 116
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)