Saltar a
R5010
Resveratrol
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
3,4′,5-trihidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-bencenodiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$263.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$931.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
$263.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant root (bushy knotweed)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Gene Information
Application
Inhibidor selectivo de de COX−1.
El resveratrol se ha utilizado:
  • en experimentos de atrapamiento
  • para estudiar su efecto neuroprotector sobre la muerte de las células neuronales retinianas mediada por la activación, inducida por la diabetes, de la proteína cinasa II dependiente de Ca2+/calmodulina
  • como un patrón en la evaluación del contenido de estilbeno en la hoja de la vid mediante fluorometría in vivo
Biochem/physiol Actions
El resveratrol es una fitoalexina fenólica que se encuentra en la piel de las uvas y otras plantas. Tiene actividad antioxidante intracelular y activa la sirtuína 1(SIRT1), una desacetilasa de histonas dependiente del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+) implicada en la biogénesis mitocondrial y la intensificación del coactivador 1a del receptor activado por el proliferador g de peroxisomas (PGC-1a ) y la actividad FOXO (dominio de cabeza de tenedor [forkhead box]). Las acciones antidiabetógena, neuroprotectora y antiadipogénica del resveratrol pueden mediarse a través de la activación de la SIRT1. El resveratrol tiene acción antivírica contra el virus del herpes simple-1 (HSV1) y el HSV2. También exhibe actividades biológicas antitumorales y fitoestrogénicas. Se sabe que el resveratrol prolonga la vida en muchas especies interviniendo en diversos eventos fisiológicos.
Preparation Note
Soluble en etanol, DMSO y acetona. Sólo muy ligeramente soluble en agua (3 mg/100 ml).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Y0001194PHR22011602105
Resveratrol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001194
Resveratrol
form
powder
form
-
form
-
form
solid
biological source
plant root (bushy knotweed)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resveratrol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can a resveratrol solution turn red?
    1 answer
    1. Solubility is tested in acetone, resulting in a faint yellow color. In acidic conditions, resveratrol can appear more reddish. In neutral or alkaline conditions, resveratrol will appear yellowish or colorless. Oxidation of resveratrol may also change its color, potentially leading to a reddish hue. Resveratrol is highly oxidizable and reacts readily with reactive oxygen species.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the solubility limit in ethanol ?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in acetone at 50 mg/mL. It is soluble in ethanol at 50 mg/mL and in DMSO at 16 mg/mL.
      Helpful?
  5. does it expires? How long does powder last?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. 1- What is the iso-form (Cis or Trans) of the Resveratrol product R5010-500MG? 2- Do you have it emission spectra in 2-propanol and DMSO?
    1 answer
    1. As per the IUPAC name given, this product is a trans isoform. Unfortunately, emission spectra in 2-propanol and DMSO cannot be provided.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. In what applications do researchers use Resveratrol, Product R5010?
    1 answer
    1. There are numerous applications for Resveratrol.  Several references indicate that it is used as a COX-1 inhibitor and a tumor repressor.
      Helpful?
  9. How do I store Resveratrol, Product R5010, once in solution?
    1 answer
    1. A 5 mM solution of R5010 in ethanol has been found to be stable for 12 weeks when stored at 2-8°C and protected from light.Given a molecular weight of 228.24, a 5 mM solution is approximately 1.1 mg/mL.Reference: D.M. Goldberg, et al., J. Chrom. A, 708, 89-98 (1995).
      Helpful?
  10. How do I dissolve Resveratrol, Product R5010?
    1 answer
    1. We test the solubility in ethanol at a concentration of 50 mg/mL.  It is also soluble at 16 mg/mL in DMSO (with sonication). It is practically insoluble in water.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  