Merck
SML0255
4-DAMP
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-DAMP methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26INO2
Número CAS:
Peso molecular:
451.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
4-DAMP is a M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
4-DAMP is a muscarinic receptor antagonist; M3 preferring cholinergic receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-DAMP
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)