Merck
L3169
LP 12 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-(2-Diphenyl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1- piperazinehexanamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H39N3O·HCl · xH2O
Peso molecular:
518.13 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: 6 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.O=C(CCCCCN1CCN(CC1)c2ccccc2-c3ccccc3)NC4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C32H39N3O.ClH.H2O/c36-32(33-30-18-11-15-26-14-6-7-16-28(26)30)20-5-2-10-21-34-22-24-35(25-23-34)31-19-9-8-17-29(31)27-12-3-1-4-13-27;;/h1,3-4,6-9,12-14,16-17,19,30H,2,5,10-11,15,18,20-25H2,(H,33,36);1H;1H2
InChI key
VOKWUIAIZYWMDR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 is a receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors.
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors (Ki values are 0.13, 224, 60.9 and 1464 nM, respectively. It also displays selectivity over D2, 1723; over 5-HT1A, 468; over 5-HT2A, 11261; and high potency. Sigma has added LP 44 (L9793) which shows significantly lower D2 selectivity (7.3 nM/0.22 nM for 33-fold), lower selectivity over 5-HT1A, 240; and over 5-HT2A, 1482. LP 12 and LP 44 seem to share a common intermediate.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)