Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C117-25MG | 04061832081342 |
| C117-5MG | 04061832081359 |