SAB5700835
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit polyclonal
Sinónimos:
AAT6, ACTA2, ACTSA, MYMY5, actin
Seleccione un Tamaño
$349.000
Seleccione un Tamaño
About This Item
$349.000
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-alpha smooth muscle actin antibody produced in rabbit,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
42
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.4 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA2(59)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)