SAB4200813
Anti-α Actinin antibody, Mouse monoclonal
clone BM-75.2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Alpha-actinin cytoskeletal isoform, Alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, Non-muscle alpha-actinin-1
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BM-75.2, monoclonal
mol peso
~100 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HeLa cells extract.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells.
isotipo
IgM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTN1(87)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)