Merck
G8795
Anti-GAPDH Antibody
mouse monoclonal, GAPDH-71.1
Sinónimos:
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, Control de carga
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GAPDH-71.1, monoclonal
Application:
ARR, ELISA (i), ICC, WB
Citations:
1344
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-GAPDH, monoclonal de ratón antibody produced in mouse, clone GAPDH-71.1, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
GAPDH-71.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~37 kDa
species reactivity
bovine, turkey, canine, chicken, monkey, mink, mouse, human, rabbit, rat, hamster
should not react with
prokaryotes
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.025-0.05 μg/mL using A431 total cell extract
isotype
IgM
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
General description
El anticuerpo monoclonal anti-GAPDH (isotipo IgM de ratón) se obtiene del hibridoma GAPDH-71.1 producido por la fusión de células de mieloma de ratón (células NS1) y esplenocitos de ratones BALB/c inmunizados con GAPDH de conejo (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa). El gen de la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) se ha localizado en el cromosoma humano 12p13. La proteína se encuentra en el citoplasma pero puede ser translocada al núcleo dependiendo de las condiciones celulares.
Immunogen
GAPDH de conejo.
Application
El anticuerpo anti-GAPDH monoclonal producido en ratón es adecuado para inmunoelectrotransferencia (transferencia western) utilizando:
  • proteína extraída del tejido cardíaco de ratones a una dilución de trabajo de 1:25 000
  • mielina y fracciones axogliasómicas del SNC humano
  • fracciones nucleares y citoplasmáticas de células TBP-13Q y TBP-105Q PC12 tras su recuperación del choque térmico
  • proteína de las células endoteliales luteínicas bovinas inmortalizadas
  • extracto de células epiteliales de los túbulos renales
  • proteínas de los fibroblastos embrionarios de ratón
  • extracto proteico del tejido del miocardio ventricular
  • extracto celular total A431 a una concentración de trabajo de 0,025-0,05μg/ml
También es adecuado para inmunotinción utilizando leiomiomas y leiomiosarcomas. El anticuerpo también puede usarse para inmunocitoquímica, ELISA indirecto y micromatrices.
Biochem/physiol Actions
El anti-GAPDH monoclonal reconoce la GAPDH humana, de mono, bovina, canina, de rata, ratón, hámster, visón, conejo, pollo y pavo No experimenta reacción cruzada con especies de no vertebrados y procariotas.
La gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) es un tetrámero que contiene cadenas idénticas. Cataliza la fosforilación oxidativa reversible del gliceraldehído-fosfato, que es una etapa de producción de energía crucial en el metabolismo de los carbohidratos. Se une a varias proteínas, como la actina, la tubulina, el precursor amiloide, los péptidos de poliglutamina, DRPLA (atrofia dentatorubro-pálidoluisiana) y la huntingtina. La proteína cinasa Cι/λse une a, y fosforila, la GAPDH. La GAPDH fosforilada se asocia con elementos del citoesqueleto y controla la dinámica de los microtúbulos en las etapas iniciales de la vía secretora. La poli(ADP-ribosa) polimerasa-1 (PARP1) interactúa con la GAPDH y, por tanto, interviene en el daño cerebral en presencia de estrés oxidativo o nitrosativo. La GAPDH forma parte de OCA-S, el complejo coactivador multicomponente OCT1 (factor de unión al motivo octámero), que interviene en la transcripción de la histona H2B dependiente de la fase S. Esta asociación es responsable de vincular la maquinaria transcripcional de la H2B con la regulación del ciclo celular y el estado metabólico de la célula. La GAPDH es también un componente de GAIT (inhibidor de la traducción activado por interferón-γ) RNPm (ribonucleoproteína mensajero) funcional. La expresión de la GAPDH está desregulada durante la progresión del melanoma.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes.
Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las muestras de la dilución de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)