S5376
Methyl stearate
~99% (GC)
Sinónimos:
Methyl octadecanoate, Stearic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~99% (GC)
Formulario
powder
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in gas chromatography (GC) to evaluate the absolute amount of methyl stearate among the fatty acid methyl esters of biodiesel
- to evaluate the intramuscular fatty acid profile of fresh lamb meat in GC
- to qualitatively analyse the transesterification reaction products by thin layer chromatography
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?