Merck
P9667
Methyl palmitoleate
≥99% (capillary GC), liquid
Sinónimos:
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
268.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Macadamia integrifolia oil
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Application
  • Bioprospection of the Antarctic Diatoms Craspedostauros ineffabilis IMA082A and Craspedostauros zucchelli IMA088A.: This study investigates the bioprospective potential of Antarctic diatoms, identifying bioactive compounds including methyl palmitoleate that could be used in pharmaceuticals and nutraceuticals (Trentin et al., 2024).
Packaging
Sealed ampule.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitoleate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)