A3881
Methyl arachidate
≥99% (capillary GC)
Sinónimos:
Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (capillary GC)
Formulario
powder
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
omega FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Clave InChI
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)