Saltar al contenido
L1876
Methyl linoleate
≥98% (GC)
Sinónimos:
Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
294.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-993-0
Beilstein/REAXYS Number:
1727614
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
General description
Methyl linoleate, non-conjugated, is more easily oxidized than conjugated methyl linoleate .
Application
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation in vivo .
Biochem/physiol Actions
Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl linoleate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Punto de inflamación (°F)
338.0 °F - closed cup - (own results)
Punto de inflamación (°C)
170 °C - closed cup - (own results)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)