Merck
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Sinónimos:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14NNaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
calidad
free-flowing
impurezas
≤5% water (Karl Fischer)
intervalo de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidad
water: 33 % (w/w), clear, colorless
Absorción
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.