Merck
H6278
Sigma-Aldrich
4-hidroxitamoxifeno
4-Hydroxytamoxifen
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Sinónimos:
4-(1-[4-(dimetilaminoetoxi)fenil]-2-fenil-1-butenil)fenol, 4-OHT, cis/trans-4-hidroxitamoxifeno
Seleccione un Tamaño
10 MG
$76.600
50 MG
$264.000
$76.600
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$76.600
50 MG
$264.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
387.51
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
$76.600
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4-hidroxitamoxifeno, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
protect from light
solubility
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI key
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
General description
El 4-hidroxitamoxifeno (4-OHT), un modulador selectivo de receptores de estrógenos (SERM) de primera generación, actúa como un antagonista en las células de cáncer de mama, pero exhibe efectos estrogenoides en el útero y el hueso.[1] Es un metabolito activo del pro-fármaco tamoxifeno (TAM), que actúa como antagonista de los receptores de estrógenos. El 4-OHT se une a los receptores de estrógenos para inhibir la proliferación celular inducida por estradiol, sin inducir citotoxicidad. Es un metabolito del antiestrógeno tamoxifeno y exhibe una mayor afinidad que el tamoxifeno y sus otros metabolitos para unirse a los receptores de estrógenos, lo que hace que inhiba la proliferación celular en células de mama humanas sanas y líneas celulares de cáncer de mama en cultivo con una potencia de 50 a 100 veces mayor.[2]
El 4-OHT inhibió eficazmente el crecimiento celular en ausencia de estrógenos cuando se estimuló la proliferación celular con insulina o factor de crecimiento epidérmico. El 4-OHT inhibe la peroxidación lipídica dentro de las membranas celulares y muestra actividad secuestrante de radicales peroxílicos.[3]
Application
El 4-hidroxitamoxifeno se ha utilizado:
  • para inducir la recombinación de organoides de intestino delgado.[4]
  • para estudiar su impacto en la capacidad de las células mononucleares de sangre periférica humana (PMNC) para formar colonias hematopoyéticas.[5]
  • para inducir la sobreexpresión de MYCN en la línea celular del neuroblastoma con el fin de determinar cómo la expresión elevada de MYCN influye en la sensibilidad de las células del neuroblastoma a la apoptosis inducida por YM155, inhibidor de BIRC5/Survivina.[6]
Biochem/physiol Actions
Metabolito del antineoplásico tamoxifeno, que muestra una actividad agonista/antagonista de los estrógenos más potente que el fármaco original. También es activo como inhibidor intramembranoso de la peroxidación lipídica.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Receptores nucleares (esteroideos) del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto fue desarrollado por AstraZeneca. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors \beta and \gamma
Tremblay, Gilles B and Bergeron, Denis and Giguere, Vincent
Journal of Separation Science, 142, 4572-4575 (2001)
Tamoxifen for the treatment of myeloproliferative neoplasms: A Phase II clinical trial and exploratory analysis
Fang Z, et al.
Nature Communications, 14(1), 7725-7725 (2023)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors beta and gamma
Tremblay GB, et al.
Endocrinology, 142, 4572-4575 (2001)
YM155 inhibits neuroblastoma growth through degradation of MYCN: A new role as a USP7 inhibitor
Li X, et al.
Journal of Separation Science, 181, 106343-106343 (2023)
Tamoxifen and hydroxytamoxifen as intramembraneous inhibitors of lipid peroxidation. Evidence for peroxyl radical scavenging activity
Cust'odio JBA, et al.
Biochemical Pharmacology, 47, 1989-1998 (1994)
Artículos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Questions
  1. How stable is 4_OH tamoxifen reconstituted? Can it survive freeze thaw cycles?
    1 answer
    1. Please see the link below to access the product datasheet which includes solubility and solution storage information. While this product has not been tested for stability following multiple freeze/thaw cycles, as a general rule it is best to avoid multiple cycles.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/405/857/h6278dat.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. London, UK
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Nothing to complain about
    Fast delivery, very satisfied, correct amount, all good