Merck
P1190
Potassium acetate
Molecular Biology, ≥99.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COOK
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-822-2
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Potassium Acetate in Concrete Pavement Research: Research on the freeze-thaw resistance of concrete pavements incorporated potassium acetate, emphasizing its utility in enhancing durability in seasonally frozen regions, critical for infrastructure development (Zhao et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium acetate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)