Merck
RDD001
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.28
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99%
calidad
free-flowing
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 6 M
densidad
1.3 g/cm3 (lit.)
Absorción
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
cadena SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yinhua Zhang et al.
BioTechniques, 70(3), 167-174 (2021-02-05)
The ongoing pandemic has demonstrated the utility of widespread surveillance and diagnostic detection of the novel SARS-CoV-2. Reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) has enabled broader testing, but current LAMP tests only detect single targets and require separate reactions for controls. With flu season
Trina Mouchahoir et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 32(4), 913-928 (2021-03-13)
The Multi-Attribute Method (MAM) Consortium was initially formed as a venue to harmonize best practices, share experiences, and generate innovative methodologies to facilitate widespread integration of the MAM platform, which is an emerging ultra-high-performance liquid chromatography-mass spectrometry application. Successful implementation
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Kym Lowry et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004191-e1004191 (2014-06-20)
Recombination in enteroviruses provides an evolutionary mechanism for acquiring extensive regions of novel sequence, is suggested to have a role in genotype diversity and is known to have been key to the emergence of novel neuropathogenic variants of poliovirus. Despite
Allan Joaquim Lamontanara et al.
Nature communications, 5, 5470-5470 (2014-11-18)
The activity of protein kinases is regulated by multiple molecular mechanisms, and their disruption is a common driver of oncogenesis. A central and almost universal control element of protein kinase activity is the activation loop that utilizes both conformation and
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.