Merck
G4505
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.3% water (Karl Fischer)
color
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M
density
1.3 g/cm3 (lit.)
absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorhidrato de guanidina es un potente desnaturalizante de proteínas muy utilizado en la purificación de proteínas y ácidos nucleicos. Muy reconocido por su versatilidad, desempeña un papel fundamental en los experimentos de extracción de ARN total, disolviendo las proteínas y alterando las estructuras celulares mientras inactiva las enzimas del ARN. Más allá de la desnaturalización, el clorhidrato de guanidina es esencial en la renaturalización de las proteínas, al restaurar con eficacia sus estados activos. También encuentra aplicaciones generalizadas en la secuenciación y las determinaciones del peso molecular, y actúa como solubilizante para la electroforesis. En resumen, el clorhidrato de guanidina es una herramienta crucial en la investigación bioquímica, al ofrecer capacidades indispensables en la purificación, la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas y los ácidos nucleicos en diversas aplicaciones de laboratorio.
Application
El clorhidrato de guanidina (GdnHCl) se ha utilizado:
  • para realizar la cuantificación absoluta de las isoformas beta amiloides (Aß) en plasma
  • en el ensayo de carbonilación de proteínas
  • para la cuantificación de glucosaminoglucanos (GAG)
  • para la desnaturalización de los alérgenos de la leche de vaca
  • como control en las pruebas de cribado antivírico con coxsackievirus B3 (CVB3)
  • en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Biochem/physiol Actions
El clorhidrato de guanidina (GdnHCl) es higroscópico y una molécula pequeña. Es un potente desnaturalizante de enzimas, que produce cambios conformacionales en la enzima, lo que induce una pérdida completa de la actividad enzimática. El GdnHCl interviene en el bloqueo in vivo de la actividad adenosina trifosfatasa (ATPasa) de la proteína de choque térmico 104 (Hsp104). Participa en la desnaturalización de la fosfatasa alcalina (ALPasa) en Haliotis diversicolor. El GdnHCl induce la desactivación de enzimas como la papaína y la aminoacilasa. El GdnHCl, en concentraciones superiores, es eficaz en la inactivación de virus, como el virus del herpes simple 1 (HSV-1).
Features and Benefits
  • Adecuado para la investigación en bioquímica y biología celular
  • Ideal para la extracción de ARN
  • Producto de gran pureza para aplicaciones experimentales
Packaging
G4505-1KT:
Cada kit contiene 3 muestras de 100 g; cada muestra procede de un lote de fabricación única.
Caution
Puede aglomerarse durante el almacenamiento. La calidad del producto no parece verse afectada y las disoluciones preparadas a partir del clorhidrato de guanidina fluido grumoso parecen idénticas. Para el material fluido, consulte nuestro producto Redi-Dri fluido de referencia RDD001.
Preparation Note
Para hacer una disolución 8M en agua, la disolución debe calentarse a 35 °C durante aproximadamente 30 minutos.
La solubilidad máxima del clorhidrato de guanidina en agua a temperatura ambiente es aproximadamente 6M.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision
Malekinejad H, et al.
Toxin Reviews, 34, 101-108 (2015)
Melissa A Hausburg et al.
Clinical and experimental rheumatology, 36(5), 891-895 (2018-10-03)
Traumatic joint injury induces chondrocyte dysfunction and progressive breakdown of articular cartilage, leading to post-traumatic osteoarthritis (PTOA). In this condition, dysfunctional fibroblast-like chondrocytes (FLCs) no longer express proteins required for cartilage maintenance, such as SOX9 and collagen-type II (COL2). Interleukin-6
T Gebre-Mariam et al.
Journal of ethnopharmacology, 104(1-2), 182-187 (2005-10-20)
Acokanthera schimperi (Apocynaceae), Euclea schimperi (Ebenaceae), Inula confertiflora (Asteraceae), Melilotus elegans (Leguminosae), and Plumbago zeylanica (Plumbaginaceae), are some of the medicinal plants used in Ethiopia for treatment of various skin disorders. In this study, the antiviral activities of the 80%
Vitaliy Ovod et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 13(8), 841-849 (2017-07-25)
Cerebrospinal fluid analysis and other measurements of amyloidosis, such as amyloid-binding positron emission tomography studies, are limited by cost and availability. There is a need for a more practical amyloid β (Aβ) biomarker for central nervous system amyloid deposition. We
Jeanette Lund Madsen et al.
Clinical and translational allergy, 4, 25-25 (2014-09-11)
Characterisation of the specific antibody response, including the epitope binding pattern, is an essential task for understanding the molecular mechanisms of food allergy. Examination of antibody formation in a controlled environment requires animal models. The purpose of this study was