R6750
Ribonucleic acid from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Sinónimos:
RNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.