Merck
55714
Ribonucleic Acid, Yeast
Sinónimos:
Ribonucleic Acid, Yeast
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Form:
solid
Solubility:
soluble (1N NaOH (5%))
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 8203
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
soluble (1N NaOH (5%))
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleic Acid, Yeast
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)