R7876
Ribonucleic acid, transfer from wheat germ
Type V, 15-19 units/mg solid
Sinónimos:
Transfer RNA, tRNA
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
tpo
Type V
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
15-19 units/mg solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
H2O: ~2 mg/mL, clear to hazy
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Componentes
Definición de unidad
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)