When Sigma-Aldrich tests the activity of RNase A, a stock solution is prepared in water at 1 mg/mL. The stock solution of RNase A is also suggested can be prepared in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 15 mM NaCl at a concentration of 10 mg/mL. The working concentration is suggested to be at 10 ug/ml.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $52.700 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $180.000 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $644.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.090.000 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.860.000 |
Acerca de este artículo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥70 Kunitz units/mg protein
mol wt
13.7 kDa, ~13,700
foreign activity
Exonuclease and endonuclease, none detected, NICKase and DNase, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
- La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
- La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
- La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
- La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
- La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
- para purificación del ADN plasmídico
- para digerir y evitar la tinción del ARN de doble cadena durante la tinción de núcleos[1]
- en la detección mediante inmunoperoxidasa e inmunofluorescencia
- para tratar las células antes de la citometría de flujo
- como componente del tampón de poshibridación para lavar los cortes de tejido FFPE después de la hibridación in situ
- para tratar las células durante la preparación de los extractos proteicos de la membrana externa (OMP)
- Ensayos de protección de ARNasa
- Eliminación del ARN unido de manera inespecífica
- Análisis de las secuencias de ARN
- Hidrólisis del ARN contenido en las muestras proteicas
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
No es necesario hervir las disoluciones de reserva de esta ARNasa A para inactivar la ADNasa residual. Además puede provocar precipitación de la ARNasa y posible pérdida de actividad enzimática Si una disolución de ARNasa A se calienta a un pH neutro, se producirá precipitación. Cuando se calienta a un pH inferior, puede ocurrir algo de precipitación debido a las impurezas proteicas presentes.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥70 Kunitz units/mg protein | specific activity 50-100 Kunitz units/mg protein | specific activity - | specific activity 75-125 Kunitz units/mg protein |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| mol wt 13.7 kDa, ~13,700 | mol wt ~13,700 | mol wt - | mol wt ~13,700 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| foreign activity Exonuclease and endonuclease, none detected, NICKase and DNase, none detected | foreign activity protease, essentially free | foreign activity Protease, none detected | foreign activity protease, essentially free |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucleasa A from bovine pancreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What solution should be used to dissolve RNase A? I see many options from UHP water, 0.15M NaCl, 0.01M Tris HCl, to Sodium Acetate solution. Which is preferred?
1 answer-
Helpful?
-
-
What working concentration of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), do you suggest?
1 answer-
We suggest using RNase A at a concentration of 10 ug/ml.
Helpful?
-
-
Do I need to boil Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), to inactivate residual DNases?
1 answer-
Boiling of stock solutions to inactivate residual DNase is not necessary and may cause precipitation of RNase with loss of enzymatic activity.
Helpful?
-
-
How are solutions of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A), stored?
1 answer-
RNase A solutions can be stored, aliquoted and frozen at -20 °C.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Why is RNase A activity not listed as micromoles per minute, and what is a Kunitz unit?
1 answer-
The Kunitz unit was created to reflect the non-linear nature of the RNAse enzymatic reaction. As the reaction progresses the activity changes due to RNA as a heterogeneous polymeric substrate; therefore, the unit of moles or micomoles per minute becomes inaccurate. As such, our enzymatic assay describes a unit that varies throughout the reaction: One unit will cause a decrease of 100% per minute in the value of E0 - Ef at pH 5.0 at 25°C. Ef is determined in the RNAse control step, while E0 reflects the current reaction rate.
Helpful?
-
-
What is the shelf life of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A)?
1 answer-
This product is stable for at least 3 years when stored properly at -20 °C.
Helpful?
-
-
What is the solubility of Product R6513, Ribonuclease A from bovine pancreas (RNase A)?
1 answer-
Stock solutions of RNase A can be made in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 15 mM NaCl at a concentration of 10 mg/mL.