Documentos clave
PRS4967
Sigma-Aldrich
Anti-EBI3 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Epstein-Barr virus induced 3, Anti-IL-27B, Anti-Interleukin-27 subunit β
Seleccione un Tamaño
100 μG
$544.000
$544.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$544.000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$544.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 25 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EBI3(10148)
Inmunógeno
a 16 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human EBI3.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4967.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)