8.17072
Tween® 20 (Polisorbato)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
TWEEN® 20, Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Productos recomendados
agency
JPE
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
mol wt
~1228
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 275 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Application
Related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.